Stampa…
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR302400-1G OR302400-5G OR302400-10G
APOSOR302400-1GEA 350 EUR
APOSOR302400-1G APOSOR302400-5G APOSOR302400-10G
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 258,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258795
CAS Number: 916423-53-5