Stampa…
1-Butyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Butyl isothiocyanate
OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 48.1 EUR
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
1-Butyl isothiocyanate
1-Butyl isothiocyanate
Formula: C₅H₉NS
Peso molecolare: 115,2 g/mol
Punto di ebollizione: 63…65 °C/11 mmHg
Densità: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004824
CAS Number: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II