Stampa…
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR302395-1G OR302395-5G
APOSOR302395-1GEA 300 EUR
APOSOR302395-1G APOSOR302395-5G
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₈N₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02734394
CAS Number: 89181-80-6