Stampa…
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR30237-1G OR30237-500MG OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA 114 EUR
APOSOR30237-1G APOSOR30237-500MG APOSOR30237-5G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
Peso molecolare: 259,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204179
CAS Number: 175278-26-9
UN: 3261
ADR: 8,II