Stampa…
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302362-1G OR302362-250MG OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA 165 EUR
APOSOR302362-1G APOSOR302362-250MG APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09832890
CAS Number: 952182-01-3