Stampa…
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302360-1G OR302360-250MG
APOSOR302360-1GEA 376 EUR
APOSOR302360-1G APOSOR302360-250MG
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12402373
CAS Number: 33631-01-5