Stampa…
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302358-1G OR302358-5G
APOSOR302358-1GEA 49.3 EUR
APOSOR302358-1G APOSOR302358-5G
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Formula: C₅Cl₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07636745
CAS Number: 3029-64-9