Stampa…
Methyl-2-cyanobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-cyanobenzoate, 2-Cyanobenzoic acid methyl ester
OR30234-10G OR30234-5G
APOSOR30234-10GEA 115 EUR
APOSOR30234-10G APOSOR30234-5G
Methyl-2-cyanobenzoate
Methyl-2-cyanobenzoate
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di ebollizione: 98…100 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016376
CAS Number: 6587-24-2