Stampa…
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 162 EUR
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClNO₂S
Punto di ebollizione: 114…116 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 47…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203480
CAS Number: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II