Stampa…
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Bromoacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
OR30230-1G OR30230-250MG
APOSOR30230-1GEA 0 EUR
APOSOR30230-1G APOSOR30230-250MG
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Formula: C₁₆H₂₁BrO
Peso molecolare: 309,25 g/mol
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178768
CAS Number: 132392-28-0
UN: 3261
ADR: 8,III