Stampa…
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR302296-5G OR302296-25G
APOSOR302296-5GEA 109 EUR
APOSOR302296-5G APOSOR302296-25G
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Formula: C₇H₇Br₂NO₂
Peso molecolare: 296,95 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955954
CAS Number: 16727-44-9