Stampa…
2-Chloro-4-iodotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 78.3 EUR
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chloro-4-iodotoluene
2-Chloro-4-iodotoluene
Formula: C₇H₆ClI
Punto di ebollizione: 118…120 °C/15mmHg
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040872
CAS Number: 83846-48-4