Stampa…
2-Amino-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodopyridin-2-amine
OR302288-1G OR302288-5G
APOSOR302288-1GEA 102 EUR
APOSOR302288-1G APOSOR302288-5G
2-Amino-4-iodopyridine
2-Amino-4-iodopyridine
Formula: C₅H₅IN₂
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09038163
CAS Number: 552331-00-7