Stampa…
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 5-bromoisoindoline-2-carboxylate
OR302276-1G OR302276-5G OR302276-10G
APOSOR302276-1GEA 77.1 EUR
APOSOR302276-1G APOSOR302276-5G APOSOR302276-10G
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆BrNO₂
Peso molecolare: 298,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953049
CAS Number: 201940-08-1