Stampa…
2-Methoxyphenyl isothiocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR30227-25G OR30227-5G
APOSOR30227-25GEA 442 EUR
APOSOR30227-25G APOSOR30227-5G
2-Methoxyphenyl isothiocyanate 98%
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011675
CAS Number: 3288-04-8