Stampa…
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino)-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide
OR302262-5G OR302262-25G
APOSOR302262-5GEA 69.8 EUR
APOSOR302262-5G APOSOR302262-25G
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 95%
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formula: C₁₆H₁₃Cl₂N₅OS
Peso molecolare: 394,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11045075
CAS Number: 302964-08-5