Stampa…
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR30226-1G OR30226-250MG OR30226-500MG
APOSOR30226-1GEA 546 EUR
APOSOR30226-1G APOSOR30226-250MG APOSOR30226-500MG
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₁H₁₃ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126487
CAS Number: 50786-60-2