O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₀ClNO Punto di fusione: 234…238 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012952 CAS Number: 2687-43-6 EINECS: 220-249-0 |