Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR302207-100G
OR302207-5G
OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA
161
EUR
APOSOR302207-100G
APOSOR302207-5G
APOSOR302207-25G
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Formula:
C₇H₅NO₄ Punto di fusione: 246…248 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149413 CAS Number: 499-80-9 |