6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR302187-25G
OR302187-5G
OR302187-1G
APOSOR302187-25GEA
205
EUR
APOSOR302187-25G
APOSOR302187-5G
APOSOR302187-1G
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Formula:
C₇H₈N₂O₃ Peso molecolare: 168,1500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095076 CAS Number: 5467-69-6 |