Stampa…
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302184-1G OR302184-5G OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA 21.9 EUR
APOSOR302184-1G APOSOR302184-5G APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 199,8 °C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16621162
CAS Number: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9