Stampa…
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
OR302169-1G OR302169-5G OR302169-10G
APOSOR302169-1GEA 46.6 EUR
APOSOR302169-1G APOSOR302169-5G APOSOR302169-10G
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Formula: C₉H₆N₂OS
Peso molecolare: 190,22 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010537
CAS Number: 943-03-3