1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR30215-1G
OR30215-5G
OR30215-250MG
APOSOR30215-1GEA
109
EUR
APOSOR30215-1G
APOSOR30215-5G
APOSOR30215-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di fusione: 137…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00174275 CAS Number: 3343-45-1 |