Stampa…
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR302148-1G OR302148-5G
APOSOR302148-1GEA 66.7 EUR
APOSOR302148-1G APOSOR302148-5G
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₁₄H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 257.29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657750
CAS Number: 135481-57-1