1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR302141-1G
OR302141-5G
APOSOR302141-1GEA
43.7
EUR
APOSOR302141-1G
APOSOR302141-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula:
C₁₄H₂₃BN₂O₃ Peso molecolare: 278,1550 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12033229 CAS Number: 1040377-03-4 |