Stampa…
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
OR302130-100G OR302130-25G
APOSOR302130-100GEA 108 EUR
APOSOR302130-100G APOSOR302130-25G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,20 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C
Flash Pt: 104,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044692
CAS Number: 449758-17-2