4-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₁BrN₂O Punto di ebollizione: 115 °C Densità: 1,493 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026052 CAS Number: 82099-98-7 |