Stampa…
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302127-1G OR302127-250MG
APOSOR302127-1GEA 115 EUR
APOSOR302127-1G APOSOR302127-250MG
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21607270
CAS Number: 42098-25-9