Stampa…
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302126-1G OR302126-5G
APOSOR302126-1GEA 105 EUR
APOSOR302126-1G APOSOR302126-5G
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formula: C₈H₁₃BN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12025961
CAS Number: 1217500-54-3