Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-boronic acid
OR302125-10G OR302125-25G
APOSOR302125-10GEA 80 EUR
APOSOR302125-10G APOSOR302125-25G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formula: C₄H₇BN₂O₂
Peso molecolare: 125,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11053031
CAS Number: 720702-41-0