Stampa…
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR302124-1G OR302124-5G
APOSOR302124-1GEA 119 EUR
APOSOR302124-1G APOSOR302124-5G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₁BN₂O₄
Peso molecolare: 280.1278 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706026
CAS Number: 864754-16-5