Stampa…
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromopyrazine-2-carboxylate
OR302107-100MG OR302107-1G OR302107-5G
APOSOR302107-100MGEA 72.7 EUR
APOSOR302107-100MG APOSOR302107-1G APOSOR302107-5G
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09991715
CAS Number: 210037-58-4