Stampa…
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3021-1G OR3021-5G OR3021-10G
APOSOR3021-1GEA 34.4 EUR
APOSOR3021-1G APOSOR3021-5G APOSOR3021-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
Punto di fusione: 124…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191749
CAS Number: 1572-10-7