Stampa…
1-Bromo-3-ethylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30209-100G OR30209-25G
APOSOR30209-100GEA 430 EUR
APOSOR30209-100G APOSOR30209-25G
1-Bromo-3-ethylbenzene 98%
1-Bromo-3-ethylbenzene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C/10mmHg
Densità: 1,3493 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156128
CAS Number: 2725-82-8