Stampa…
2-Hydrazinopyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302061-1G OR302061-5G OR302061-25G
APOSOR302061-1GEA 21.9 EUR
APOSOR302061-1G APOSOR302061-5G APOSOR302061-25G
2-Hydrazinopyrimidine 97%
2-Hydrazinopyrimidine
Formula: C₄H₆N₄
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01249337
CAS Number: 7504-94-1