Stampa…
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-4-nitropyrazole
OR302024-25G OR302024-5G OR302024-100G
APOSOR302024-25GEA 184 EUR
APOSOR302024-25G APOSOR302024-5G APOSOR302024-100G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464261
CAS Number: 3994-50-1