Stampa…
3'-Bromoacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Bromoacetophenone
OR30202-100G OR30202-25G OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA 65.5 EUR
APOSOR30202-100G APOSOR30202-25G APOSOR30202-500G
3'-Bromoacetophenone
3'-Bromoacetophenone
Formula: C₈H₇BrO
Peso molecolare: 199,05 g/mol
Punto di ebollizione: 79…81 °C/2mmHg
Punto di fusione: 44508 °C
Densità: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000083
CAS Number: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0