Stampa…
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 82.8 EUR
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Punto di fusione: 139…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037866
CAS Number: 207799-10-8