Stampa…
1-Chloro-3-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30192-100G OR30192-500G
APOSOR30192-100GEA 38.7 EUR
APOSOR30192-100G APOSOR30192-500G
1-Chloro-3-iodobenzene 98%
1-Chloro-3-iodobenzene
Formula: C₆H₄ClI
Punto di ebollizione: 103…104 °C/15mmHg
Densità: 1,926 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001046
CAS Number: 625-99-0
EINECS: 210-920-6