Stampa…
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR3019-1G OR3019-250MG
APOSOR3019-1GEA 37.9 EUR
APOSOR3019-1G APOSOR3019-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₇N₃O
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Punto di fusione: 124…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082696
CAS Number: 96799-02-9