Stampa…
3,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dimethoxy-5-isothiocyanatobenzene
OR30188-1G OR30188-5G
APOSOR30188-1GEA 126 EUR
APOSOR30188-1G APOSOR30188-5G
3,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
3,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Formula: C₉H₉NO₂S
Punto di ebollizione: 130…132 °C/3mmHg
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041077
CAS Number: 104968-58-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III