3-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄ClNS Punto di ebollizione: 249…250 °C Densità: 1,281 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004805 CAS Number: 2392-68-9 UN: 2922 ADR: 8+6.1,II |