Stampa…
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 232 EUR
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₅
Peso molecolare: 212,01 g/mol
Punto di fusione: 244…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075676
CAS Number: 182163-96-8