Stampa…
4-tert-Butylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30168-100G OR30168-25G
APOSOR30168-100GEA 30.1 EUR
APOSOR30168-100G APOSOR30168-25G
4-tert-Butylbenzonitrile 98%
4-tert-Butylbenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃N
Punto di ebollizione: 258 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075840
CAS Number: 4210-32-6