Stampa…
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 84.4 EUR
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClNO₂S
Peso molecolare: 201,63 g/mol
Punto di fusione: 107…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052337
CAS Number: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8,III