Stampa…
(4-Bromophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
OR30163-100G OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA 29.2 EUR
APOSOR30163-100G APOSOR30163-25G
(4-Bromophenyl)acetic acid 97%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004342
CAS Number: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7