Stampa…

4-Chloro-5-nitrophthalimide

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 68.4 EUR
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Formula: C₈H₃ClN₂O₄
Peso molecolare: 226,58 g/mol
Punto di fusione: 201…203 °C
Densità: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052331
CAS Number: 6015-57-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR