Stampa…
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methyl-1-(pyridin-3-yl)methanamine, N-Methyl-3-picolylamine, N-(3-Pyridylmethyl)methylamine
OR30155-1G OR30155-5G
APOSOR30155-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30155-1G APOSOR30155-5G
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
3-(Methylaminomethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 93…95 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023610
CAS Number: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9