Stampa…
Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
OR30152-1G OR30152-5G OR30152-25G
APOSOR30152-1GEA 59.7 EUR
APOSOR30152-1G APOSOR30152-5G APOSOR30152-25G
Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052319
CAS Number: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4