Stampa…
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 125 EUR
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₇N₃
Peso molecolare: 97.12 g/mol
Punto di ebollizione: 213 °C/14mmHg
Punto di fusione: 45…47 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075180
CAS Number: 31230-17-8